Learn More
Eethylcarbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430091 50 g 50 Gramm
11440091 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11430091 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044804.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
Ethyl carbamate in its molten state is good solvent for various organic materials, preparation & modification of amino resins, as solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-79-6
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.094
MDL-Nummer MFCD00007966
InChI-Schlüssel JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC-Name Ethylcarbamat
SMILES CCOC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl carbamate
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt >92°C (198°F)
Strukturformel H2NCO2C2H5
Menge 50 g
Beilstein 635810
Merck Index 14,9877
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl carbamate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Urethane