Learn More
Ethyl Carbitol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30378749
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378749 25 g
30375724 50 g
30376233 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE49597525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-15-2
Summenformel C8 H16 O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Acetate, Carbitol acetate, Diethylene Glycol Ethyl Ether Acetate, Ektasolve DE acetate, NSC 8702NSC 870
IUPAC-Name 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
SMILES CCOCCOCCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Carbitol Acetate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Formelmasse 176.1049