Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethyl-cellulose
Artikelnummer. 15413737
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413737 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15413737 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H27621.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylcellulose wird als Lebensmittelzusatzstoff und als Emulgator verwendet. Es wird auch als Folienformer in Beschichtungen, Schmelzklebstoffen und Transferfarben verwendet. Darüber hinaus wird es als Bindemittel, Füllstoff, Kunststoffbeschichtung und Verdünnungsmittel in Farbe eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cellulose
CAS 9004-57-3
Dichte 1.14
Summenformel C23H24N6O4
Brechungsindex 1.47
MDL-Nummer MFCD00131037
Menge 250 mg
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
Löslichkeitsinformationen Soluble in tetrahydrofuran,methyl acetate,ethanol,methanol,toluene,ethyl acetate,chloroform,esters,aromatic hydrocarbons,alcohols and ketones. Insoluble in water,glycerol and propane-1,2-diol.
InChI-Schlüssel ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
IUPAC-Name 2-[N-butyl-4-[(2,6 -dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 448.483
PubChem CID 166304