Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylcellulose, Ethoxyl-Gehalt 48  %, 10 cps
Artikelnummer. 10440471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10440471 250 g Glasflasche 250 Gramm
10450471 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440471 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 190962500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-57-3
Summenformel C23H24N6O4
Molekulargewicht (g/mol) 448.483
MDL-Nummer MFCD00131037
InChI-Schlüssel ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC-Name 2-[N-butyl-4-[(2,6 -dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cellulose
Farbe Weiß bis gelb
Namenshinweis Ethoxyl Content 48%, 10 Cps
Physikalische Form Granulate oder Kristallpulver
Merck Index 15, 3836
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Menge 250 g
Reinheit (%) 48 to 49.5% (ethoxyl)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.47
Viskosität 8 to 11cPs (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)