Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylcellulose, Ethoxyl, Gehalt 48 %, 300 mPas
Artikelnummer. 10114720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10114720 500 g Glasflasche 500 Gramm
10104720 5 g Glasflasche 5 Gramm
10277543 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10114720 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 232705000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-57-3
Summenformel C23H24N6O4
Molekulargewicht (g/mol) 448.483
MDL-Nummer MFCD00131037
InChI-Schlüssel ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC-Name 2-[N-butyl-4-[(2,6 -dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
SMILES CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cellulose, ethoxyl
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat/Pulver
Merck Index 15, 3836
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Menge 500 g
Reinheit (%) 48 to 49.5% (ethoxyl)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.47
Viskosität 250 to 350cPs (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)