Learn More
Ethylchloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482997 2500 g 2500 Gramm
11462997 100 g 100 Gramm
11472997 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11482997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15554.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.548 g/mol
Ethyl chloroacetate is a reagent used in the preparation of 5 member heterocycles. It is used as pharmaceutical and organic intermediate. It is used as a solvent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylchloracetat ist ein Reagenz, das bei der Herstellung von Heterocyclen mit 5 Elementen verwendet wird. Wird als pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt verwendet. Wird als Lösungsmittel für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 20 g/l bei 20 °C
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-39-5
Summenformel C4H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.548
MDL-Nummer MFCD00000932
InChI-Schlüssel VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC-Name Ethyl-2-chloracetat
SMILES CCOC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroacetate
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 1.159
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 54°C (149°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.421
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20g/L (20°C).
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 99%