Learn More
Ethylchloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10733464 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10783851 1 L Glasflasche 1 Liter
10657262 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11974921 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10733464 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118222500
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-39-5
MDL-Nummer MFCD00000932
InChI-Schlüssel VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC-Name Ethyl-2-chloracetat
SMILES CCOC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroacetate
Schmelzpunkt -26.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 142.0°C to 145.0°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7ClO2
Strukturformel ClCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 250 mL
Beilstein 02,197
Fieser 13,348
Merck Index 15,3838
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
Viskosität 1.27 mPa.s (20°C)
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl chloroacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.