Learn More
Ethylchloracetat, TRC
Artikelnummer. 30138691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138691 1 g 1 Gramm
30135031 100 g 100 Gramm
30004798 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9017801G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-39-5
Summenformel C4 H7 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
Synonym Chloroacetic Acid-Ethyl Ester, Acetic acid, chloro-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroacetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate, Ethyl α-chloroacetate, NSC 8833
IUPAC-Name Ethyl-2-chloracetat
SMILES CCOC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Chloroacetate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Formelmasse 122.0135