Learn More
Ethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466730 100 g 100 Gramm
11456730 5 g 5 Gramm
11476730 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11466730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06311.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 541-41-3 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Ethyl chloroformate is used as derivatization reagent to investigate stereochemical conversion of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs during derivatization reaction. It is also used with ammonia and cyanuric chloride to convert carboxylic acids to nitriles. It is used to develop flexible template strategy for the generation of nanometer-scale templates via dip-pen nanolithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylchlorformat wird als Derivatisierungsreagenz zur Untersuchung der sterochemischen Umwandlung chiraler nicht steroidaler entzündungshemmender Medikamente während der Derivatisierungsreaktion verwendet. Wwird auch zusammen mit Ammoniak und Cyanurchlorid zur Umwandlung von Carbonsäuren in Nitrilen verwendet. Wird zur Entwicklung einer flexiblen Template-Strategie für die Generierung von Nanometervorlagen über die Dip-Pen-Nanolithographie verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühlen. Inkompatibel mit Wärme, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-41-3
Summenformel C3H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 108.521
MDL-Nummer MFCD00000644
InChI-Schlüssel RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
PubChem CID 10928
IUPAC-Name Ethylcarbonochloridat
SMILES CCOC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroformate
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 1.136
Siedepunkt 92°C to 93°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Pungent
Strukturformel ClCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.395
Menge 100 g
UN-Nummer UN1182
Beilstein 385653
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3784
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl chloroformate