Learn More
Ethylcinnamat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445363 100 g 100 Gramm
11459713 500 g 500 Gramm
11469713 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12906.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ethyl cinnamate is used in medical intermediate, as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zimtsäureethylester wird in medizinischen Zwischenprodukten, als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-36-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00009189
InChI-Schlüssel KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC-Name Ethyl-(E)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cinnamate
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.559
Menge 100 g
Beilstein 1238804
Merck Index 14,2299
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) ≥98%