Learn More
Ethylcumarin-3-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404254 1 g 1 Gramm
11414254 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404254 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12553.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1846-76-0 | C12H10O4 | 218.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1846-76-0
Summenformel C12H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.208
MDL-Nummer MFCD00016964
InChI-Schlüssel XKHPEMKBJGUYCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl coumarin-3-carboxylate, ethyl 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonylcoumarin, ethyl 3-coumarincarboxylate, 3-carbethoxycoumarin, ethylcoumarin-3-carboxylate, coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester, 1,2-benzopyran-2-one-3-carboxylic acid, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 15800
IUPAC-Name Ethyl-2-oxochromen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl coumarin-3-carboxylate
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Menge 1 g
Beilstein 200147
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.