Learn More
Ethylcyanoacetat-13C2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Cyanoacetate-13C2 |
| CAS | 93664-96-1 |
| Summenformel | C313C2H7NO2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-Cyano-acetic Acid Ethyl Ester-13C2, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile-13C2, Cyanoacetic alphacid epsilonthyl epsilonster-13C2, Cyanoacetic Ester-13C2, Ethyl 2-Cyanoacetate-13C2, Ethyl Cyanacetate-13C2, Ethyl Cyanoacetate-13C2, Ethyl Cyanoethanoate-13C2, Ethyl alpha-Cyanoacetate-13C2, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile-13C2, NSC 8844-13C2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i4+1,5+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)C[13C]#N |
| IUPAC-Name | ethyl-2-(azanylidin(1^{13}C)methyl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.1 |
| Formelmasse | 115.0544 |