Learn More
Ethylisocyanoacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10617652 250 g Glasflasche 250 Gramm
10102630 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11329621 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617652 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118282500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-56-6
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00001940
InChI-Schlüssel ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
IUPAC-Name Ethyl-2-cyanacetat
SMILES CCOC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cyanoacetate
Schmelzpunkt -22.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 208.0°C to 210.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4170 to 1.4190
Menge 250 g
Beilstein 02,585
Fieser 13,69
Merck Index 15,3841
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L(20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,diethyl ether,,ethanol,aqueous solutions of alkalies
Viskosität 1.01 mPa.s (20°C)
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyanoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.