Learn More
Ethylcyanoacetat, TRC
Artikelnummer. 30373097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373097 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373097 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE905555100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Cyanoacetate
CAS 105-56-6
Summenformel C5H7NO2
Menge 100 g
Synonym Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC#N
IUPAC-Name Ethyl-2-cyanacetat
Molekulargewicht (g/mol) 113.11
Formelmasse 113.0477