Learn More
Ethylcyclopropylcarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30388310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388310 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90905010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Cyclopropylcarboxylate
CAS 4606-07-9
Summenformel C6H10O2
Menge 10 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CC1
IUPAC-Name Ethyl-cyclopropancarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Formelmasse 114.0681