Learn More
Ethyldecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493404
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493404 2500 g 2500 Gramm
11473404 100 g 100 Gramm
11483404 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10657.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-38-3
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.322
MDL-Nummer MFCD00009581
InChI-Schlüssel RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC-Name Ethyl-decanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl decanoate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.862
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 2500 g
Beilstein 1762128
Merck Index 14,3776
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 99%