Learn More
Ethyldecanoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Capric acid ethyl ester |
| CAS | 110-38-3 |
| Summenformel | C12 H24 O2 |
| Menge | 10 mL |
| Synonym | Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate, Ethyl caprinate, Ethyl decanoate, Ethyl decylate, Ethyl n-decanoate, NSC 8909 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl-decanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.32 |
| Formelmasse | 200.1776 |