Learn More
Ethyldibromoacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470807 5 g 5 Gramm
11480807 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23209.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 617-33-4 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethyldibromacetat kann zur Herstellung von Diphenoxy-Essigsäure-Ethylester verwendet werden. Es wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Äther, CH2Cl2, Aceton, EtOAc, Ethanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-33-4
Summenformel C4H6Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.898
MDL-Nummer MFCD00041718
InChI-Schlüssel NIJGVVHCUXNSLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dibromoacetate, acetic acid, dibromo-, ethyl ester, dibromoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2,2-dibromo-, ethyl ester, ethyldibromoacetate, ethyl dibromo acetate, acmc-20akxm, aceticacid,dibromo-,ethylester, dibromoacetic acid ethyl ester, dibromo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 69237
IUPAC-Name Ethyl-2,2-dibromacetat
SMILES CCOC(=O)C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl dibromoacetate
Dichte 1.902
Siedepunkt 76°C to 78°C (12 mmHg)
Strukturformel Br2CHCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.499
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol.
Formelmasse 245.9
Reinheit (%) 96%