Learn More
Ethyldifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl difluoroacetate is used in pharmaceutical intermediates, acrylization oxidation and halogenating reaction of catalyst. Also ethyl difluoroacetate is used in preparing pyrrazolo-pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyldifluoracetat wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten, Acrylisierung, Oxidation und halogenierenden Reaktionen des Katalysators verwendet. Auch Ethyldifluoracetat wird bei der Herstellung von Pyrrazolo-pyrimidinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl difluoroacetate |
| Dichte | 1.242 |
| Siedepunkt | 98°C to 99°C |
| Flammpunkt | 25°C (77°F) |
| Brechungsindex | 1.3475 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1748597 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water |
| Formelmasse | 124.09 |
| Mehr anzeigen |