Learn More
Ethylethynylether, 40 Gew.%, Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10270020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10270020 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10270020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl ethynyl ether
CAS 927-80-0, 92112-69-1
Farbe Orange bis Braun
Dichte 0.7180g/mL
Siedepunkt 55.0°C to 56.0°C
Flammpunkt −28°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H6O
Strukturformel C2H5OC≡CH
MDL-Nummer MFCD00009247
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.718
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
InChI-Schlüssel WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC#C
IUPAC-Name Ethynoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
PubChem CID 61239
Formelmasse 70.09
Physikalische Form Flüssigkeit