Learn More
Ethylfluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665042 50 g Glasflasche 50 Gramm
10439310 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10665042 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172660500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 459-72-3 | Molecular Formula: C4H7FO2 | Molecular Weight: 106.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-72-3
Summenformel C4H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.1
MDL-Nummer MFCD00000450
InChI-Schlüssel VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC-Name Ethyl-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)CF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl fluoroacetate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 119.2°C (753.0 mmHg)
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3745 to 1.3765
Menge 50 g
Beilstein 02, 193
Fieser 05,304
Merck Index 15, 4199
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 106.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl fluoroacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke