Learn More
Ethyl-Fluoracetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417868
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417868 10 g 10 Gramm
15427868 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15417868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61340.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
Ethyl fluoroacetate is used in the synthesis of 4-deoxy-4-fluoro-muscarines. It is also used as starting reagent for the synthesis of ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoroacetate. and in development of an ammonolysis-based microencapsulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylfluoracetat wird bei der Synthese von 4-deoxy-4-fluoro-Muscarinen verwendet. Es wird auch als Ausgangsreagenz für die Synthese von Ethyl(Diethoxyphosphoryl)fluoroacetat und in der Entwicklung eines auf Ammonolyse basierenden Mikrokapselungsprozesses verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-72-3
Summenformel C4H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.096
MDL-Nummer MFCD00000450
InChI-Schlüssel VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC-Name Ethyl-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)CF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl fluoroacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.093 g/mL
Siedepunkt 119°C to 120°C
Strukturformel FCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.375
Menge 10 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1743761
Merck Index 14,4167
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 106.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit