Learn More
Ethyl-Fluoracetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427868 50 g 50 Gramm
15417868 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15427868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61340.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
Ethyl fluoroacetate is used in the synthesis of 4-deoxy-4-fluoro-muscarines. It is also used as starting reagent for the synthesis of ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoroacetate. and in development of an ammonolysis-based microencapsulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylfluoracetat wird bei der Synthese von 4-deoxy-4-fluoro-Muscarinen verwendet. Es wird auch als Ausgangsreagenz für die Synthese von Ethyl(Diethoxyphosphoryl)fluoroacetat und in der Entwicklung eines auf Ammonolyse basierenden Mikrokapselungsprozesses verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-72-3
Summenformel C4H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.096
MDL-Nummer MFCD00000450
InChI-Schlüssel VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC-Name Ethyl-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)CF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl fluoroacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.093 g/mL
Siedepunkt 119°C to 120°C
Strukturformel FCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.375
Menge 50 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 1743761
Merck Index 14,4167
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 106.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl fluoroacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl fluoroacetate