Learn More
Ethylformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498993
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11498993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11113.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylformiat wird als Lösungsmittel für Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Fette und Öle verwendet. Wird zudem als Geschmacksstoff für Limonaden und Extrakte verwendet. Wird für die Begasung von Trockenfrüchten genutzt, als Alternative zu Methylbromid.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Äther, Aceton und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-94-4
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00003294
InChI-Schlüssel WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC-Name Ethylformiat
SMILES CCOC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl formate
Schmelzpunkt °C to 81°C
Dichte 0.921 g/mL
Siedepunkt 52°C to 54°C
Flammpunkt -19°C (-2°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel HCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.36
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1190
Beilstein 906769
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3807
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl formate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl formate