Learn More
Ethylformiat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Formic acid ethyl ester |
| CAS | 109-94-4 |
| Summenformel | C3 H6 O2 |
| Menge | 2 g |
| Synonym | Formic Acid Ethyl Ester, Formic acid, ethyl ester, Areginal, Ethyl formate, Ethyl methanoate, Methanoic acid ethyl ester, NSC 406578, NSC 8828 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC=O |
| IUPAC-Name | Ethylformiat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.08 |
| Formelmasse | 74.0368 |