Learn More
Ethylgallat, TRC
Artikelnummer. 30137600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137600 100 g 100 Gramm
17958024 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918320100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 831-61-8
Summenformel C9 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Synonym Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, Gallic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Phyllemblin (7CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate, NSC 402626, Nipa No. 48, Nipagallin A, Progallin A
IUPAC-Name Ethyl 3,4,5-Trihydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylgallate
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Formelmasse 198.0528
Menge 100 g