Learn More
Ethylglyoxalat, ≈50 % in Toluol, technisch; Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6827183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10766265
Marke: Thermo Scientific Acros 425765000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-44-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
InChI-Schlüssel DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 70211
ChEBI CHEBI:53275
IUPAC-Name Ethyl-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl glyoxalate
Namenshinweis Approx. 50% in toluene
Dichte 1.0320g/mL
Siedepunkt 110°C
Flammpunkt 7°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCOCO2CH2CH3
Menge 500 g
Relative Dichte 1.032
Formelmasse 102.09
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl glyoxalate, ca 50% in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.