Learn More
Ethylglyoxylat, ca. 50 %, löslich on Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylglyoxylat wird häufig als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika verwendet (hohe Reaktivität der Aldehydfunktion). Es wird zur Synthese eines biologisch abbaubaren Polymers, Poly(Ethylglyoxylat), verwendet. Es ist aktiv an den Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktionen mit Thiophenen beteiligt, um die entsprechenden sekundären Alkohole zu geben.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl glyoxylate |
| Dichte | 1.003 |
| Siedepunkt | 110°C |
| Flammpunkt | 7°C (44°F) |
| Brechungsindex | 1.475 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1209486 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, oxo-aceticacid