Learn More
Ethylheptafluorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462758 100 g 100 Gramm
11452758 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16742.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 356-27-4 | C6H5F7O2 | 242.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-27-4
Summenformel C6H5F7O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.093
MDL-Nummer MFCD00000434
InChI-Schlüssel JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
PubChem CID 9644
IUPAC-Name Ethyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanat
SMILES CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl heptafluorobutyrate
Dichte 1.398
Siedepunkt 95°C to 98°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Brechungsindex 1.302
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1794634
Formelmasse 242.09
Reinheit (%) 98%