Learn More
Ethylheptanoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437766
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11437766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14729.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-30-9
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00009538
InChI-Schlüssel TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
IUPAC-Name ethyl heptanoate
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl heptanoate
Schmelzpunkt -66°C
Dichte 0.868
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 66°C (151°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 100 g
Beilstein 1752311
Merck Index 14,3835
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) ≥98%