Learn More
Ethylheptanoat (Heptansäureethylester), TRC
Artikelnummer. 30393060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393060 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99846010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanoic acid ethyl ester
CAS 106-30-9
Summenformel C9 H18 O2
Menge 10 g
Synonym Ethyl heptanoate, Ethyl enanthate
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-heptanoat
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1307