Learn More
Ethylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431748 100 g 100 Gramm
11441748 500 g 500 Gramm
11451748 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13985.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-66-0
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00009511
InChI-Schlüssel SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC-Name Ethyl-hexanoat
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hexanoate
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.873
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt 49°C (121°F)
Brechungsindex 1.4075
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Merck Index 14,3777
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.