Learn More
Ethylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021586
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11431748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13985.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-66-0
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00009511
InChI-Schlüssel SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC-Name Ethyl-hexanoat
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hexanoate
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.873
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt 49°C (121°F)
Brechungsindex 1.4075
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Merck Index 14,3777
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%