Learn More
Ethylwasserstoff-Glutarat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386716 5 g 5 Gramm
11396716 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03941.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-62-8
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.169
MDL-Nummer MFCD00014379
InChI-Schlüssel MYMNBFURSYZQBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen glutarate, glutaric acid monoethyl ester, 5-ethoxy-5-oxo-pentanoic acid, ethyl glutarate,mono, acmc-20akx9, ksc493i1d, pentanedioic acid 1-ethyl ester, pentanedioic acid monoethyl ester, 5-ethoxy-5-oxidanylidene-pentanoic acid, glutaric acid monoethyl ester; monoethyl glutarate
PubChem CID 66114
IUPAC-Name 5-Ethoxy-5-Oxopentanosäure
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hydrogen glutarate
Siedepunkt 118°C to 120°C (1.5 mmHg)
Brechungsindex 1.4365
Menge 5 g
Beilstein 1766397
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%