Learn More
Ethylwasserstoff-Malonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430463 250 g 250 Gramm
11410463 10 g 10 Gramm
11420463 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430463 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12627.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylwasserstoff-Malonat wird als Reaktionsoptin für die Herstellung von Tetramisäuren durch Dieckmann-Ringverschluss und organokatalytische decarboxylierende Doebner-Knoevenagel-Reaktionen verwendet. Ist an den Acylierungsreaktionen und an der Knoevenagel-Kondensation mit Aldehyden beteiligt. Wird auch bei der Herstellung von Gamma-Lactonen aus Olefinen durch intermolekulare Carbolactonisierung bei Vorhandensein von Mn(III)-Acetat als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und anderen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-46-1
Summenformel C5H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 132.115
MDL-Nummer MFCD00020490
InChI-Schlüssel HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC-Name 3-Ethoxy-3-Oxopropansäure
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hydrogen malonate
Dichte 1.119
Siedepunkt 106°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel HO2CCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.4295
Menge 250 g
Beilstein 1758845
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform and other solvents.
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 96%