Learn More
Ethylimidazol-4-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441139
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15441139 5 g 5 Gramm
15431139 1 g 1 Gramm
15451139 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15441139
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64095.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23785-21-9 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
A ring-substituted-1H-imidazole-4-carboxylic acid derivative, that is shown to act as a new class of anti-tuberculosis agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Ring-substituiertes H1-Imidazol-4-carboxylsäure-Derivat, das als neue Klasse von Anti-Tuberkulose-Wirkstoffen fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23785-21-9
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD02646639,MFCD07363812
InChI-Schlüssel KLWYPRNPRNPORS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1h-imidazole-4-carboxylate, ethyl imidazole-4-carboxylate, ethyl 4-imidazolecarboxylate, ethyl 4 5-imidazolecarboxylate, 4-carbethoxyimidazole, 1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, nic7lr0zon, unii-nic7lr0zon, imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 99170
IUPAC-Name Ethyl 1H-Imidazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl imidazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 5 g
Beilstein 606937
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest