Learn More
Ethylindol-3-acetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl indole-3-acetate |
| Schmelzpunkt | 41°C to 44°C |
| Siedepunkt | 164°C to 166°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 171682 |
| Formelmasse | 203.24 |
| Reinheit (%) | ≥98% |