Learn More
Ethylindol-3-Acetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Indolyl-acetic acid-ethyl ester |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,2,7H2,1H3 |
| Formelmasse | 203.0946 |