Learn More
Ethyliodacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461207 25 g 25 Gramm
11451207 5 g 5 Gramm
11471207 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11461207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24177.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodessigsäureethylester wurde bei der Synthese von trans-2,3 -disubstituierten Indolinen durch Reaktion mit 1-Azido-2 -Allylbenzol-Derivaten über eine diastereoselektive Radikalkaskade verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Die Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-48-3
Summenformel C4H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00001081
InChI-Schlüssel MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC-Name Ethyl-2-iodacetat
SMILES CCOC(=O)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl iodoacetate
Dichte 1.81
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 25 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 741934
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl iodoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl iodoacetate