Learn More
Ethylisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439823
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439823 100 mL 100 Milliliter
11449823 500 mL 500 Milliliter
11459823 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12966.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
It is employed to make flavoring compounds and essences, as a flavoring agent and to flavor animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von aromatischen Verbindungen und Essenzen, als Aromastoff und als Aromastoff für Tierfutter verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Von elektrostatischen Aufladungen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-62-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009165
InChI-Schlüssel WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC-Name Ethyl-2-methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isobutyrate
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.869
Siedepunkt 108°C to 110°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.387
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2385
Beilstein 773846
Merck Index 14,3814
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%