Learn More
Ethyl Isobutyrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylisobutyrate |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 116.0837 |