Learn More
Ethylisobutyrylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl isobutyrylacetate |
| Schmelzpunkt | -9.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.9810g/mL |
| Siedepunkt | 173.0°C |
| Flammpunkt | 44°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (Mixture of tautomers) (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl isobutyrylacetate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.