Learn More
Ethyl-Isocyanoacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378256 1 g 1 Gramm
11388256 5 g 5 Gramm
11398256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15379.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Ethyl isocyanoacetate is used in the syntheses of 7-aza-tetrahydroindoles, oxazolines, benzodiazepines, imidazoles and oxazoles. For example, it is involved in the synthesis of 1H-indole-2-carboxylate by condensing with 2-bromo benzenealdehyde using CuI as a catalyst. It is a precursor used in the preparation of ethyl thiazole-4-carboxylate upon reaction with O-ethyl thioformate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylisocyanacetat wird bei der Synthese von 7-Aza-tetrahydroindolen, Oxazolinen, Benzodiazepinen, Imidazolen und Oxazolen verwendet. So ist es beispielsweise an der Synthese von 1H-Indol-2-carboxylat beteiligt, indem es unter Verwendung von CuI als Katalysator mit 2-Brombenzolaldehyd kondensiert. Es ist ein Vorläufermolekül, das mit O-Ethylthioformiat zu Ethylthiazol-4-carboxylat reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2999-46-4
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00000007
InChI-Schlüssel FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC-Name Ethyl-2-isocyanoacetat
SMILES CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isocyanoacetate
Dichte 1.035
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3588613
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98%