Learn More
EthyleIsonicotinoylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10085920 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10572754 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085920 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425480025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26377-17-3 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26377-17-3
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00094021
InChI-Schlüssel PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2735202
IUPAC-Name Ethyl3-Oxo-3-Pyridin-4-ylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isonicotinoylacetate
Schmelzpunkt 53°C to 59°C
Farbe Braun-Gelb bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver