Learn More
Piperidin-4-carbonsäureethylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl isonipecotate |
| Dichte | 1.021 |
| Siedepunkt | 203°C to 205°C |
| Flammpunkt | 80°C (176°F) |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 118419 |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
| Formelmasse | 157.21 |
| Reinheit (%) | 98% |