Learn More
Ethyldisonitrosocyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This product is a non-explosive alternative to HOBt or HOAt, and allows high peptide coupling rates at low racemization when applied in combination with carbodiimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl isonitrosocyanoacetate |
| Schmelzpunkt | 127°C to 132°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 142.11 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl isonitrosocyanoacetate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.