Learn More
Ethylisovalerat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444033 2500 mL 2500 Milliliter
11424033 100 mL 100 Milliliter
11434033 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444033 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10292.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-64-5
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00009203
InChI-Schlüssel PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC-Name Ethyl-3-methylbutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isovalerate
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.866
Siedepunkt 131°C to 133°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.396
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744677
Merck Index 14,3816
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%