Learn More
Ethylisovalerat (Isovalersäure-Ethylester), TRC
Artikelnummer. 30006322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006322 5 g 5 Gramm
30006188 25 g 25 Gramm
30004387 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI9175755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-64-5
Summenformel C7 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Synonym Isovaleric Acid-Ethyl Ester, Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, Isovaleric acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 3-methylbutanoate, Ethyl 3-methylbutyrate, Ethyl isopentanoate, Ethyl isovalerate, Isopentanoic acid ethyl ester, NSC 8869
IUPAC-Name Ethyl-3-methylbutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylisovalerate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 130.0994