Learn More
Ethyl L(-)-lactate 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10596782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
100 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10596782 100 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10596782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410161000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl L(-)-lactate
Namenshinweis 95%
CAS 687-47-8
Schmelzpunkt -26.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 154.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O3
Strukturformel CH3CH(OH)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4100 to 1.4160
MDL-Nummer MFCD00004518
Menge 100 g
Beilstein 03, 264
Fieser 17,135
Merck Index 14, 3817
Relative Dichte 1.034
Spezifischer Drehzustand − 10.00 (20.00°C neat)
Spezifische Drehung − 10.00
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
InChI-Schlüssel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-hydroxypropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl L(-)-lactate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.