Learn More
Ethyl L-Lactat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Beschreibung
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl L-Lactat wird bei der Herstellung von Lebensmittelzusatzstoffen, Arylaldiminen, Duftstoffen und in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Aufgrund seiner biologisch abbaubaren Natur kann es in der chemischen Industrie als grünes Lösungsmittel angesehen werden. Als Lösungsmittel wurde es bei der Herstellung von Nitrozellulose, Celluloseacetat und Celluloseethern verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl L-lactate |
| Schmelzpunkt | °C to 25°C |
| Dichte | 1.036 g/mL |
| Siedepunkt | 152°C to 155°C |
| Flammpunkt | 46°C (114°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Brechungsindex | 1.413 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1192 |
| Beilstein | 1720839 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl L-lactate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate